Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Erythrulose
Artikelnummer. 17281302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17281302 100 g 100g
17271302 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281302 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467301000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 533-50-6 | C4H8O4, C4H8O4 | 120.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-50-6
Molekylær formel C4H8O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Erythrulose
Mængde 100 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig.
Flammepunkt 110 °C
Formel vægt 120.12
MDL nummer MFCD00004703
InChI nøgle UQPHVQVXLPRNCX-YEQUQEJONA-N
SMIL OC[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC navn (3S)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 120.10