Få mere at vide
L-Erythrose (~0.1 M solution in water), TRC
Artikelnummer. 30381412
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30381412 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30381412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE65014025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Erythrose
CAS 533-49-3
Molekylær formel C4H8O4
Mængde 25 mg
Synonym (2S,3S)-2,3,4-Trihydroxybutanal, (+)-Erythrose, L-(+)-Erythrose
InChI formel InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m1/s1
SMIL OC[C@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC navn (2S,3S)-2,3,4-trihydroxybutanal
Molekylvægt (g/mol) 120.1
Formel vægt 120.0423
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1 M