missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-erythro-Chloramphenicol, TRC

Artikelnummer. 30349510
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349510 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3250155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-erythro-Chloramphenicol
CAS 7384-89-6
Molekylær formel C11 H12 Cl2 N2 O5
Mængde 5 mg
Synonym [R-(R*,S*)]-2,2-Dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-acetamide, L-erythro-(+)-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-acetamide, L-(+)-erythro-Chloramphenicol, L-erythro-(1R,2S)-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, L-erythro-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9+/m0/s1
SMIL OC[C@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,2-dichloro-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 323.13
Formel vægt 322.0123
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.