missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-erythro-Chloramphenicol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-erythro-Chloramphenicol |
| CAS | 7384-89-6 |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl2 N2 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [R-(R*,S*)]-2,2-Dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-acetamide, L-erythro-(+)-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-acetamide, L-(+)-erythro-Chloramphenicol, L-erythro-(1R,2S)-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, L-erythro-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.13 |
| Formel vægt | 322.0123 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?