Få mere at vide
L-(+)-Ergothioneine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Ergothioneine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2,3)7(8(13)14)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2-,10,11,13,14,15)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 229.0885 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |