Få mere at vide
L-(-)-Adrenalin, TRC
Artikelnummer. 30041067
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041067 100 mg
30008965 1 g
30005700 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE588580100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-43-4
Molekylær formel C9 H13 N O3
Molekylvægt (g/mol) 183.2
Synonym Noradrenaline Tartrate Imp. A (EP), 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (R)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (-)-(R)-Epinephrine, (-)-3,4-Dihydroxy-α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol, (-)-Adrenaline, (-)-Epinephrine, (R)-Adrenaline, (R)-Epinephrine, Adnephrine, Adrenal, Adrenalin, Adrenaline, Adrenine, Adrin, Ana-Kit, Bosmin, Bronkaid Mist, Chelafrin, Epifrin, Epiglaufrin, Epinefrina, Epinephran, Epinephrine, Epipen, Epirenan, Eppy, Exadrin, Glauposine, Hemisine, Hemostasin, Hemostatin, Hypernephrin, Isoptoepinal, L-Adrenaline, L-Methylaminoethanolcatechol, Levoepinephrine, Levorenen, Levorenin, Levorenine, Levoreninum, Lyodrin, Methylarterenol, Mucidrina, N-[(2R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]-N-methylamine, NSC 62786, Nephridine, Nieraline, Paranephrin, Primatene Mist, R-(-)-Epinephrine, Renaglandin, Renaleptine, Renalina, Renoform, Renostypticin, Renostyptin, Scurenaline, Simplene, Styptirenal, Supracapsulin, Supranephrane, Suprarenaline, Suprarenin, Surrenine, Sus-phrine, Takamina, Vasoconstrictine, Vasotonin, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, l-Adrenaline, l-Epinephrine, l-Epirenamine
IUPAC navn 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] benzen-1,2-diol
SMIL CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Adrenaline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
Formel vægt 183.0895
Procent renhed >95%