Få mere at vide
L(-)-Adrenalin, 99%
Artikelnummer. 10740965 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10740965 25 g Glasflaske 25g
10219883 1 g Glasflaske 1g
10434253 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10740965 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204400250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-43-4 | C9H13NR.3 | 183,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-43-4
MDL nummer MFCD00002204
InChI nøgle UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Synonym epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
IUPAC navn 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzen-1,2-diol
SMIL CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Epinephrine
Navn note 99%
Smeltepunkt 208.0°C to 211.0°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H13NO3
Lineær formel (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Mængde 25 g
Beilstein 13, 830
Merck Index 15, 3674
Specifik rotationstilstand − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Specifik rotation − 51.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Formel vægt 183.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver