Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Epinephrine |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 208.0°C to 211.0°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Tab ved tørring | 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C9H13NO3 |
| Lineær formel | (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH |
| Show More |