Få mere at vide
L-DOPA, TRC
Artikelnummer. 30371540
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30371540 5 g
1 options
Artikelnummer. 30371540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5337515G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levodopa
CAS 59-92-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H11 N O4
Mængde 5 g
Synonym Levodopa, L-Tyrosine, 3-hydroxy- (9CI, ACI), 3-Hydroxy-L-tyrosine (ACI), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, L- (8CI), (-)-3,4-Dihydroxyphenylalanine, (-)-Dopa, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-3,4-Dihydroxyphenylalanine, 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, 3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine, 3,4-Dihydroxyphenylalanine, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, 3-Hydroxytyrosine, L-(-)-Dopa, L-3,4-Dihydroxyphenylalanine, L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine, L-4,5-Dihydroxyphenylalanine, L-DOPA, L-β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-alanine, Alphadopa, Bendopa, Brocadopa, Cidandopa, DA, Deadopa, Dihydroxy-L-phenylalanine, Dihydroxyphenylalanine, DOPA, Dopaflex, Dopaidan, Dopal, Dopalina, Dopar, Doparkine, Doparl, Dopasol, Dopaston, Dopaston SE, Dopastone, Dopastral, Dopicar, Doprin, Eldopal, Eldopar, Eldopatec, Eurodopa, Helfo-dopa, Inbrija, Insulamina, Laradopa, Larodopa, Ledopa, Levopa, Maipedopa, Parda, Pardopa, Syndopa, Veldopa, Weldopa, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-L-alanine, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 197.19
Formel vægt 197.0688
Procent renhed >95