Få mere at vide
L-DOPA Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-DOPA ethyl ester hydrochloride |
| CAS | 39740-30-2 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O4 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride (1:1), L-Tyrosine, 3-hydroxy-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), 3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine ethyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4.ClH/c1-2-16-11(15)8(12)5-7-3-4-9(13)10(14)6-7;/h3-4,6,8,13-14H,2,5,12H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.7 |
| Formel vægt | 261.0768 |