Få mere at vide
R&D Systems™ L-DOPA
Artikelnummer. 18722494
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18722494 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722494 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3788/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    811.00 DKK
    766.50 DKK / 50mg
    Spare 44.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Dopamine precursor
Immediate precursor of dopamine, produced by tyrosine hydroxylase. Displays antiParkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-DOPA
CAS 59-92-7
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C9H11NO4
Formel vægt 197.19
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 197.19