Få mere at vide
L-Dopa-2,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-DOPA-2,5,6-d3 |
| CAS | 53587-29-4 |
| Molekylær formel | C9 2H3 H8 N O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12 H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C[C@H](N)C(=O)O)c([2 H])c(O)c1O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-3-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.21 |
| Formel vægt | 200.0876 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |