Få mere at vide
L-dihydroorotisk syre, TRC
Artikelnummer. 30385913
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385913 100 mg
30370587 250 mg
30375042 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD451530100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5988-19-2
Molekylær formel C5H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 158.11
Synonym (4S)-Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, L-5,6-Dihydroorotic Acid, L-Dihydroorotate
SMIL O=C([C@H](CC(N1)=O)NC1=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Dihydroorotic acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
Formel vægt 158.0328