Få mere at vide
L-dihydroorotisk syre, 98%
Artikelnummer. 15446898
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446898 5 g 5g
15436898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60429.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158,113 g/mol
L-dihydroorotinsyre en metabolit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-dihydroorotinsyre en metabolit.
Opløselighed Opløseligt i vand (delvis
) og dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5988-19-2
Molekylær formel C5H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 158.113
MDL nummer MFCD00085339
InChI nøgle UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Synonym l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
PubChem CID 439216
ChEBI CHEBI:17025
IUPAC navn (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-carboxylsyre
SMIL C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Dihydroorotic acid
Smeltepunkt 254 °C til 255 °C (nedbrydning)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist) og dimethylformamid.
Formel vægt 158.11
Procent renhed 98%