Få mere at vide
L-Dierucoyl Lecithin, TRC
Artikelnummer. 30377666
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377666 100 mg
30376670 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30377666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD441945100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51779-95-4
Molekylær formel C52H100NO8P
Molekylvægt (g/mol) 898.33
Synonym (7R,22Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, [R-(Z,Z)]-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-13-docosenyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, (7R,22Z)- 4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosenyl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dierucoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, DEPC, Dierucoyl-L-alpha-glycerophosphorylcholine, Dierucoyllecithin
IUPAC navn [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazanium)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Dierucoyl Lecithin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1
Formel vægt 897.7187