Få mere at vide
L-Deoxyalliin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Allyl-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 161.051 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |