Få mere at vide
L-Dehydroascorbic acid, 96%
Artikelnummer. 15720849 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15720849 1 g -
15730849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15720849 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 490-83-5 | C6H6O6 | 174.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-83-5
Molekylær formel C6H6O6
Molekylvægt (g/mol) 174.11
InChI nøgle SBJKKFFYIZUCET-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 5-(1,2-dihydroxyethyl)oxolan-2,3,4-trion
SMIL OCC(O)C1OC(=O)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Dehydroascorbic acid
Smeltepunkt 228.0°C
Analyseprocentområde 95.0 % min. (ELSD) (HPLC)
Mængde 1 g
Formel vægt 174.11
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Dehydroascorbic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Dehydroascorbic acid