Få mere at vide
L-Dehydro Ascorbic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydroascorbic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1 |
| Formel vægt | 174.0164 |
| Procent renhed | >95% |