Få mere at vide
L-Dehydro Ascorbic Acid-13C6 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Dehydro Ascorbic Acid-13C6 |
| CAS | 1217529-45-7 |
| Molekylær formel | 13C6 H6 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Dehydro-L-ascorbic Acid-13C6, L-threo-2,3-Hexodiulosonic Acid-13C6 γ-Lactone, Oxidized Ascorbic Acid-13C6, Oxidized Vitamin C-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2?,5-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | [13CH2]([13CH]([13C@@H]1[13C](=O)[13C](=O)[13C](=O)O1)O)O |
| IUPAC navn | (5R)-5-(1,2-dihydroxyethyl-1,2-13C2)furan-2,3,4(5H)-trione-2,3,4,5-13C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.06 |
| Formel vægt | 180.04 |