missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Daunosamine, Hydrochoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Daunosamine, Hydrochoride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3;/h3-6,8-9H,2,7H2,1H3;1H/t3-,4-,5?,6+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 183.0662 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?