Få mere at vide
MedChemExpress L-DABA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.13 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 1758-80-1 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | H2O : 1 mg/mL (8.47 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | L-2,4-Diaminobutyric acid |
| Mål | GABA Receptor∣Endogenous Metabolite |
| Vis mere |