Få mere at vide
L-Cystine (White Crystals or Cryst. Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10204683
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10204683 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10204683 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP377100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
Smeltepunkt 260°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-89-3
Arsen (As) 1ppm max.
Farve White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Antændelsesrest 0.1% max.
Identifikation Pass Test
Analyseprocentområde 98.5 to 101.0 %
Tab ved tørring 0.3% max.
Andre aminosyrer Chromatographically not detectable
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Emballage Glass Bottle
Specifik rotation -215 to -225° (+ or -)
Merck Index 15, 2779
Opløsningstilstand (%T) 98.0% min.
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
Alpha vektor Cystine
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 240.292
Mængde 100 g
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Formel vægt 240.29
Procent renhed 98.5 to 101.0%
Fysisk form Powder