Få mere at vide
L-Cystin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289916 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15289916 25 g 25g
15299916 100 g 100g
15279916 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15289916 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406160250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-89-3
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 240.292
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
Smeltepunkt 260.0°C to 261.0°C
Ammonium 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C)
Lineær formel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Specifik rotation −224.00
Sulfat 300ppm max.
Sulfat aske 0.1% max. (1 g)
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.112g/l(25°C), 24mg/100mL(50°C). Other solubilities: 52 mg/100mL water (75°C),114 mg/100mL water(100°C), soluble in aq. solutions <ph 2, soluble in mineral acids, alkalis, ammonium hydrox, ide,, insoluble in ethanol, diethyl ether, b
Specifik rotationstilstand −224.00 (20.00°C c=2;1 M HCL dry.sub.)
Mængde 25 g
Formel vægt 240.3