Få mere at vide
L-Cystine, Multi-Compendial, FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577954 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15577954 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15577954 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 207306
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
CAS 56-89-3
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Emballage Poly flaske
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre
Molekylvægt (g/mol) 240.292
Mængde 1 kg
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Formel vægt 240.3
Grad FCC/Multi-Compendial