Få mere at vide
L-Cystine, Mikromol™
Artikelnummer. 17988954
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17988954 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17988954 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0024.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-Cystine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
CAS 56-89-3
Analyt- eller komponentnavne L-Cystine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H12 N2 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym L-Cystine, L-Cystine (9CI, ACI), Cystine, Cystine, L- (8CI), (-)-Cystine, 3,3′-Dithiobis(2-aminopropanoic acid), L-(-)-Cystine, L-Alanine, 3,3′-dithiobis-, L-Cysteine disulfide, L-Cystin, [R-(R*,R*)]-3,3′-Dithiobis[2-aminopropanoic acid], Bis(β-amino-β-carboxyethyl) disulfide, Cystine acid, Dicysteine, l-Cystine, NSC 13203, Oxidized L-cysteine, Propanoic acid, 3,3′-dithiobis[2-amino-, [R-(R*,R*)]-, β,β′-Diamino-β,β′-dicarboxydiethyl disulfide, β,β′-Dithiodialanine, Acetylcysteine Imp. A (EP), Acetylcysteine Impurity A, Tyrosine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 240.0238 g/mol