Få mere at vide
L-Cystine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412529
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16412529 1 g
1 options
Artikelnummer. 16412529 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0394
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
CAS 56-89-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation 0.1 M NaOH : 5 mg/mL (20.81 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣0.1 M HCL : 2.5 mg/mL (10.40 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL N[C@@H](CSSC[C@@H](C(O)=O)N)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Formel vægt 240.3
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism