Få mere at vide
L-Cystin dinatriumsaltmonohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485339
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485339 250 g 250g
15475339 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63071.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 199329-53-8 | C6H12N2Na2O5S2 | 302.271 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199329-53-8
Molekylær formel C6H12N2Na2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 302.271
MDL nummer MFCD00243291
InChI nøgle TVPDKJXPEMKMDM-BLZBDRIDSA-L
Synonym disodium l-cystine anion hydrate, l-cystine disodium salt monohydrate, h-cys-oh 2.2na.h2o, c6h10n2o4s2.2na.h2o
PubChem CID 71299670
IUPAC navn dinatrium;(2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxylatoethyl]disulfanyl]propanoat;hydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])N)SSCC(C(=O)[O-])N.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine disodium salt monohydrate
Farve Hvid
Mængde 250 g
Formel vægt 302.27 (284.26 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver