Få mere at vide
Melford L-Cystin dinatriumsaltmonohydrat
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 199329-53-8
Molekylformel: C 6 H 10 N 2 O 4 S 2 Na 2 H 2 O
Molekylvægt: 302,3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cystine Disodium Salt Monohydrate |
| CAS | 199329-53-8 |
| Molekylær formel | C6H10N2O4S2Na2-H2O |
| Mængde | 1 kg |