Få mere at vide
L-Cystine disodium salt, 98+%
Artikelnummer. 15414719
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414719 1 kg 1kg
15404719 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62310.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64704-23-0 | C6H10N2Na2O4S2 | 284.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64704-23-0
Molekylær formel C6H10N2Na2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 284.26
MDL nummer MFCD00037206
InChI nøgle PLVPMKWGXOOSKL-UHFFFAOYNA-L
Synonym disodium 2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxylatoethyl disulfanyl propanoate
PubChem CID 71607258
IUPAC navn dinatrium;2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxylatoethyl]disulfanyl]propanoat
SMIL [Na+].[Na+].NC(CSSCC(N)C([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine disodium salt
Farve Brun
Mængde 1 kg
Optisk rotation +170° (c=2 in 1N HCl)
Formel vægt 284.3
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver