Få mere at vide
L-Cystin dimethylester dihydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419828
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419828 1 g 1g
15429828 5 g 5g
15439828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63234.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32854-09-4 | C8H18Cl2N2O4S2 | 341.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32854-09-4
Molekylær formel C8H18Cl2N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 341.26
MDL nummer MFCD00012490,MFCD00012490,MFCD09951837,MFCD00012490
InChI nøgle QKWGUPFPCRKKMQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-cys-ome 2.2hcl, dimethyl l-cystinate dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 2hcl, methyl 2-amino-3-r-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl disulfanyl propanoate dihydrochloride, d-cystine bis methyl ester dihydrochloride, d-cystine dimethyl ester dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 hcl, c8h16n2o4s2.2hcl, dimethyl l-cystinate 2hcl, h-d-cys-ome 2 . 2 hcl
PubChem CID 71463656
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoat;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
Smeltepunkt 182°C to 183°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 4727524
Formel vægt 341.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver