Få mere at vide
L-Cystine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30352542
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30352542 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30352542
Brand: Toronto Research Chemicals TRCC9979032.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine Dihydrochloride
CAS 30925-07-6
Molekylær formel C6H12N2O4S2 . 2(HCl)
Mængde 2.5 g
Synonym L-Cystine, hydrochloride (1:2) (ACI), L-Cystine, dihydrochloride (9CI), Cystine, dihydrochloride, L- (8CI), Cystine dihydrochloride, L-Cystine Dihydrochloride, (2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid dihydrochloride, 3,3'-Dithiobis[(2R)-2-aminopropanoic acid] dihydrochloride, (R,R)-Bis(β-amino-β-carboxyethyl) disulfide dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 313.22
Formel vægt 311.9772