Få mere at vide
L-Cystine dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. 15474699
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474699 100 g 100g
15464699 25 g 25g
15484699 250 g 250g
3 options
Artikelnummer. 15474699
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62292.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Ikke-animalsk L-cystin anvendes som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ikke-animalsk L-cystin anvendes som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Opløselighed
Opløselig i saltsyre. (0,5 M HCl: 50 mg/ml) Opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30925-07-6
Molekylær formel C6H14Cl2N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 313.208
MDL nummer MFCD00070399
InChI nøgle HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
PubChem CID 21121987
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre;dihydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine dihydrochloride
Smeltepunkt 228°C to 232°C
Farve Hvid til gul
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid. (0.5 M HCl: 50mg/mL) Soluble in water.
Formel vægt 313.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver