Få mere at vide
L-Cystin dihydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480317
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480317 250 g 250g
15425909 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63717.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Ikke-animalsk L-cystin anvendes som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer. L-cystin bruges som et cellekulturtilskud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ikke-animalsk L-cystin anvendes som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer. L-cystin bruges som et cellekulturtilskud.
Opløselighed Frit opløselig i
fortyndet saltsyre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30925-07-6
Molekylær formel C6H14Cl2N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 313.208
MDL nummer MFCD00070399
InChI nøgle HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
PubChem CID 21121987
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre;dihydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine dihydrochloride
Smeltepunkt 228°C to 232°C
Farve Hvid til gul
Opløselighedsinformation Freely soluble in Dilute hydrochloric acid.
Mængde 250 g
Formel vægt 313.22
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver