Få mere at vide
L-Cystin dihydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425909
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 15425909
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63717.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Ikke-animalsk L-cystin anvendes som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer. L-cystin bruges som et cellekulturtilskud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ikke-animalsk L-cystin anvendes som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer. L-cystin bruges som et cellekulturtilskud.
Opløselighed Frit opløselig i
fortyndet saltsyre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30925-07-6
Molekylær formel C6H14Cl2N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 313.208
MDL nummer MFCD00070399
InChI nøgle HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
PubChem CID 21121987
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre;dihydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine dihydrochloride
Smeltepunkt 228°C to 232°C
Farve Hvid til gul
Opløselighedsinformation Freely soluble in Dilute hydrochloric acid.
Mængde 1 kg
Formel vægt 313.22
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver