Få mere at vide
Melford L-cystin dihydrochlorid
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 30925-07-6
- Molekylformel:C6H12N2O4S22HCl
- Molekylvægt: 313,2
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cystine, Dihydrochloride |
| CAS | 30925-07-6 |
| Molekylær formel | C6H12N2O4S2 - 2 HCl |
| Mængde | 5 kg |