Få mere at vide
L-Cystine dihydrochloride, 100.3%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411952 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11411952 5 g
1 options
Artikelnummer. 11411952 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210557605
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine dihydrochloride
CAS 30925-07-6
Molekylær formel C6H14Cl2N2O4S2
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
InChI nøgle HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 313.208
Mængde 5 g
PubChem CID 21121987