Få mere at vide
L-Cystine, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10010070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10010070 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10010070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/9160/46
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 260°C
CAS 56-89-3
Farve White
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer 64228
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMIL N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl}propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 240.29
Mængde 25 g
Formel vægt 240.29g/mol
Fysisk form Powder