Få mere at vide
L-Cystine, Cell Culture Reagent
Artikelnummer. 15424209
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424209 10 g 10g
15434209 100 g 100g
15444209 500 g 500g
15454209 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15424209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61651.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
L-cystein fungerer som en hovedkilde til svovl i cellekultur. Cystein er blevet brugt i pulse-chase eksperimenter til at studere proteinekspression fra en inducerbar promotor. L-Cystein bruges til at supplere cellekulturmedier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-cystein fungerer som en vigtig svovlkilde i cellekultur. Cystein er blevet brugt i pulse-chase eksperimenter til at studere proteinekspression fra en inducerbar promotor. L-Cystein bruges til at supplere cellekulturmedier.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand og HCL.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-89-3
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 240.292
MDL nummer MFCD00064228
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
Smeltepunkt >240°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 1728094
Merck Index 14,2782
Opløselighedsinformation It is soluble in water and HCL.
Tæthed 1.68
Mængde 10 g
Formel vægt 240.3
Optisk rotation −219° (c=1 in 1N HCl)
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver