Få mere at vide
L-Cystine Bis(T-butyl Ester) Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cystine Bis(T-butyl Ester) Dihydrochloride |
| CAS | 38261-78-8 |
| Molekylær formel | C14 H28 N2 O4 S2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Cystine, Di-tert-butyl Ester, Dihydrochloride, L-Cystine, Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Dihydrochloride, L-Cystine Di-tert-butyl Ester Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)9(15)7-21-22-8-10(16)12(18)20-14(4,5)6/h9-10H,7-8,15-16H2,1-6H3/t9-,10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.513 |
| Formel vægt | 352.149 |