Få mere at vide
L-Cystine, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- L-Cystin er et derivat af aminosyren cystein
- Cystin betragtes ikke som en af de tyve almindelige aminosyrer, men det har en rolle som metabolit i nogle arter
- Kan fungere som en antioxidant i form og reducere aldring, betændelse og vævsskader
Applikationer
- Anvendes som tilsætningsstof til cellekulturmedier
- Beregnet til biokemiapplikationer såsom HPLC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cystine |
| Smeltepunkt | 260.0°C to 261.0°C |
| Ammonium | 200ppm max. |
| Farve | Hvid til beige |
| Chlorid | 200ppm max. |
| Klor (Cl) | 200ppm max. |
| Tungmetaller (som Pb) | 10ppm max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Jern (Fe) | 10ppm max. |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |