Få mere at vide
L-Cystine, 99%
Artikelnummer. 10273990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10273990 100 g Plastflaske -
10619094 500 g Plastflaske 500g
15189163 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10273990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111801000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
L-Cystine, CAS # 56-89-3 is the left-handed enantiomer of the sulphur-containing amino acid, cystine, purified for use in molecular biology and analytical chemistry applications. | CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Cystin er et derivat af aminosyren cystein
  • Cystin betragtes ikke som en af de tyve almindelige aminosyrer, men det har en rolle som metabolit i nogle arter
  • Kan fungere som en antioxidant i form og reducere aldring, betændelse og vævsskader
Applikationer
  • Anvendes som tilsætningsstof til cellekulturmedier
  • Beregnet til biokemiapplikationer såsom HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-89-3
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 240.292
MDL nummer MFCD00064228
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
Ammonium 200ppm max.
Farve Hvid til beige
Chlorid 200ppm max.
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.5 % max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Lineær formel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Beilstein 04, 507
Specifik rotation −209° to −224° (20°C, 589nm) (c=2, 1 M HCl) on dried substance
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 2779
Sulfat aske 0.1 % max.
Mængde 100 g
Formel vægt 240.3
Procent renhed ≥98.5% (Acid)
Fysisk form Sammensmeltet fast stof, krystaller eller bidder