Få mere at vide
L-Cystine, 99%
Artikelnummer. 11414814
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414814 50 g 50g
11424814 250 g 250g
11404814 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414814 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13762.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
L-Cystin bruges som en antioxidant, der beskytter væv mod stråling og forurening. Det finder anvendelse i proteinsyntese. Det er nødvendigt for udnyttelse af vitamin B6 og er nyttigt til heling af forbrændinger og sår. Det er også påkrævet af visse ondartede cellelinjer i dyrkningsmediet såvel som for væksten af visse mikroorganismer. Det er nyttigt til stimulering af hæmatopoietiske system og fremmer dannelsen af hvide og røde blodlegemer. Det er en aktiv ingrediens i medicin, der bruges til at behandle dermatitis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-89-3
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 240.292
MDL nummer MFCD00064228
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
Smeltepunkt >240°C (decomposition)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1728094
Merck Index 14,2782
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Tæthed 1.68
Mængde 50 g
Formel vægt 240.3
Procent renhed 99%