Få mere at vide
L-Cystine, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493410 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493410 25 g
11403420 100 g
11413420 500 g
11423420 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11493410 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210145425
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 56-89-3
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 240.292
MDL nummer MFCD00064228
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
Navn note Metal binding, protein structure, antioxidant
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Mængde 25 g
Formel vægt 240.3
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller