Få mere at vide
L-Cystine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15835118 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
50g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15835118 50 g Plastic Bottle 50g
15805278 1 kg Plastflaske 1kg
15815278 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15835118 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14050.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-89-3
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 240.292
MDL nummer MFCD00064228
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cystine
Smeltepunkt >240°C (decomposition)
Emballage Plastic Bottle
Beilstein 1728094
Tæthed 1.68
Mængde 50 g
Formel vægt 240.3
Procent renhed 98.5 to 101.5%
Specifik vægtfylde 1.68
Fysisk form Crystalline Powder