Få mere at vide
Melford L-Cystin
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 56-89-3
Molekylformel: C6H12N2O4S2
Molekylvægt: 240,3
Kemisk renhed:> 98,5 %
Opløselig i: 1M HCl
Opbevares ved: StuetemperaturTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cystine |
| CAS | 56-89-3 |
| Molekylær formel | C6H12N2O4S2 |
| Mængde | 5 kg |