Få mere at vide
L-Cysteinesulfinic Acid, Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteinesulfinic Acid Monohydrate |
| CAS | 207121-48-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3 H7 N O4 S . H2 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1 |
| SMIL | O.N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-sulfinopropanoic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.17 |
| Formel vægt | 171.0201 |
| Vis mere |