Få mere at vide
L-Cysteinesulfinic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
L-Cysteinesulfinic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteinesulfinic Acid |
| CAS | 1115-65-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Cysteinesulfinic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H7 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | L-Cysteinesulfinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-sulfinopropanoic acid |
| Vis mere |