Få mere at vide
L-Cysteine, TRC
Artikelnummer. 30009607
Skift visning
Mængde:
10 mg
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30009607 10 mg -
30004475 2.5 g 2.5g
17960375 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99500010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-90-4
Molekylær formel C3 H7 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 121.16
Synonym L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP)
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL N[C@@H](CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 121.0197
Procent renhed >95%