Få mere at vide
L-Cysteine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11433400 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11433400 5 g
1 options
Artikelnummer. 11433400 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210144405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
CAS 52-90-4
Farve Hvid
Molekylær formel C3H7NO2S
MDL nummer MFCD00064306
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Tæthed 1,334 g/cm3(L)
SMIL C(C(C(=O)O)N)S
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 121.154
Mængde 5 g
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
Formel vægt 121.16
Fysisk form Fast stof