missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

l-Cysteine, Millipore™

Artikelnummer. 10596632
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10596632 1 kg 1kg
10307140 25 g 25g
10112920 100 g 100g
10433781 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10596632 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1028381000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52-90-4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Cysteine
Smeltepunkt 220°C to 228°C
MDL nummer MFCD00064306
Synonym L-Cysteine, α-Amino-β-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-β-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid, L-Cysteine
Molekylvægt (g/mol) 121.16
Mængde 1 kg
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.